Merck
8.52120
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Dmcp)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-N-γ-(1-cyclopropyl-1-methylethyl)-L-glutamine
Größe auswählen
1 G
€ 246,00
5 G
€ 981,00
€ 246,00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 246,00
5 G
€ 981,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H30N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 246,00
Voraussichtliches Versanddatum16. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amide
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N([C@@H](CCC(=O)NC(C4CC4)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H30N2O5/c1-26(2,16-11-12-16)28-23(29)14-13-22(24(30)31)27-25(32)33-15-21-19-9-5-3-7-17(19)18-8-4-6-10-20(18)21/h3-10,16,21-22H,11-15H2,1-2H3,(H,27,32)(H,28,29)(H,30,31)/t22-/m0/s1
InChIKey
JHXHPPOYVOMYCD-QFIPXVFZSA-N
Allgemeine Beschreibung
A superior derivative to Fmoc-Gln(Trt)-OH for the synthesis of Gln-containing peptides by Fmoc SPPS. Fmoc-Gln(Dmcp)-OH is more soluble in DMF than Fmoc-Gln(Trt)-OH, thereby facilitating coupling reactions at higher concentration. Cleavage of the Dmcp group is rapid, even when the residue is located at the N-terminus of a peptide. Coupling of Dmcp-protected derivatives is faster than that of the corresponding hindered Trt derivatives. Dmcp-protected peptides have enhanced solubility.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] L. A. Carpino, et al. (1995) J. Org. Chem., 60, 7718.
Verlinkung
Replaces: 04-12-1292
Hinweis zur Analyse
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90.0 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Wasser (K. F.): ≤ 1.00 %
Identität (IR): entspricht
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): entspricht
Farbe (visuell): entspricht
Aussehen der Substanz (visuell): entspricht
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 98 %
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable