Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
143-155 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(Cc4ccc(cc4)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)
InChI key
JAUKCFULLJFBFN-UHFFFAOYSA-N
General description
Standardbaustein zur Einführung von Tyrosin-Aminosäureresten mittels Fmoc-SPPS
Assoziierte Protokolle und technische Artikel
Fmoc-Aminosäuren für die Peptidherstellung
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Fmoc-SPPS
Application
Analysis Note
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Farbindex (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99,8 % (a/a)
Reinheit (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Tyr(tBu) -OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Tyr(tBu)-Tyr(tBu)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-Tyr-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Gehalt an freien Aminosäuren (GC): ≤ 0,2 %
Reinheit (TLC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (TLC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (25 mmol in 50 mL DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2,0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
Acetat (IC): ≤ 0,02 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form - |
| functional group hydroxyl | functional group Fmoc | functional group hydroxyl | functional group Fmoc, amine, carboxylic acid |
| product line Novabiochem® | product line - | product line Novabiochem® | product line - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
| mp 143-155 °C | mp 153-156 °C (lit.) | mp 125-135 °C | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Tyr(tBu)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8520209010 | 04027269221751 |
| 8520209015 | 04027269242725 |
| 8520208889 | 04027269353414 |
| 8520200250 | 04027269207014 |
| 8520205000 | 04027269221744 |
| 8520200100 | 04027269085681 |
| 8520202000 | 04027269232801 |
| 8520201000 | 04027269179694 |
| 8520200025 | 04027269085674 |
| 8520201024 | 04061841364788 |
| 8520200500 | 04027269179687 |