47623
Fmoc-Tyr(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
N-(Fluorenyl-9-methoxycarbonyl)-O-tert.-butyl-L-tyrosin, Fmoc-O-tert.-butyl-L-tyrosin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Fmoc-Tyr(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −29±2°, c = 1% in DMF
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
153-156 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1
InChIKey
JAUKCFULLJFBFN-VWLOTQADSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable