Fortfahren mit
8.43836
Nickel boride
≥98% (ICP)
Synonym(e):
Nickel boride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
BNi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
234-494-6
NACRES:
NA.22
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (ICP)
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ni]#[B]=[Ni]
InChI
1S/B.2Ni
InChI key
WRLJWIVBUPYRTE-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Analysis Note
Assay (ICP OES): ≥ 98.0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.124108.201948.20193
assay
≥98% (ICP)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
crystals
form
crystals
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12007-01-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
843836001004027269066680