Merck
1.12410
Ytterbium oxide
≥99%
Synonym(e):
Ytterbium oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
O3Yb2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.08
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-234-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Yb+3].[Yb+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/3O.2Yb/q3*-2;2*+3
InChI key
UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
General description
99+
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ytterbium oxide
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c