Fortfahren mit
8.20194
Cyanogenbromid
for synthesis
Synonym(e):
Cyanogenbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 435,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.92
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
208-051-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
€ 435,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
113 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
crystals
bp
61-62 °C/1013 hPa
mp
52 °C
density
2.015 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
InChI key
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
General description
zur Synthese
Application
Cyanogenbromid zur Synthese. CAS-Nr. 506-68-3, chemische Formel BrCN.
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch)≥ 96,0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.20193C9149216772
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
crystals
bp
61-62 °C/1013 hPa
bp
61-62 °C/1013 hPa
bp
61-62 °C (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
density
2.015 g/cm3 at 20 °C
density
2.015 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
52 °C
mp
52 °C
mp
50-53 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanogenbromid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_c
> 65 °C - closed cup
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
>149.0 °F - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820194025004022536453828