Fortfahren mit
8.43262
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
for synthesis
Synonym(e):
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,70
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 265,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.19
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
217-009-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 90,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder
mp
300 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C2C3C4C(C(C2C1=O)C=C3)C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H
InChI key
XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1785862476348.20918
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
300 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
165-167 °C (lit.)
mp
-20 °C
form
powder
form
liquid
form
-
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
843262010004027269059361
843262002504027269059354