Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 210,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
69 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
350 °C
expl. lim.
1.6-6.3 % (v/v)
mp
-20 °C
transition temp
flash point -11 °C
density
0.906 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C21CC(C=C2)C=C1
InChI
1S/C7H8/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-4,6-7H,5H2
InChI key
SJYNFBVQFBRSIB-UHFFFAOYSA-N
Application
- Radikalische Polymerisation: Studie zur radikalischen Polymerisation von 2,5-Norbornadienen, die Ester-Gruppen enthalten, zur Untersuchung des einzigartigen Polymerisationsverhaltens aufgrund ihrer starren multicyclischen Struktur (M Shiotsuki et al., 2014).
- Sequenzielle C–H-Doppelfunktionalisierung: Die Anwendung von 2,5-Norbornadien in Strömungsreaktoren zur effizienten sequenziellen C–H-Doppelfunktionalisierung von C–H zum Nachweis fortschrittlicher Synthesetechniken (H Kim et al., 2018).
- Additions-Copolymerisation: Forschungsarbeit zur Additions-Copolymerisation von siliziumhaltigem Tricyclononen mit 2,5-Norbornadien-Dimer zur Erforschung neuer Materialien für mögliche industrielle Anwendungen (da Alentiev et al., 2019).
- Ro-Vibrationsspektroskopie: Untersuchung des Ro-Vibrationsspektrums von 2,5-Norbornadien für ein besseres Verständnis seiner molekularen Schwingungen und möglicher Anwendungen in der Materialwissenschaft (RL Sams, TA Blake, 2020).
- Hydroformylierung in biphasischen Systemen: Die Studie zur Hydroformylierung von 2,5-Norbornadien in organischen/wässrigen Zweiphasensystemen hebt die Rolle kationischer Tenside bei der Verbesserung der Reaktionseffizienz hervor (X Yang et al., 2016).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,905–0,907
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay 98% | assay 99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp -20 °C | mp - | mp 165-167 °C (lit.) | mp 300 °C |
| form liquid | form liquid | form - | form powder |
| density 0.906 g/cm3 at 20 °C | density 0.906 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
12.2 °F
flash_point_c
-11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
![Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-dien 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/304/819/dfa7c176-c370-4fb5-acf1-28d751241a50/640/dfa7c176-c370-4fb5-acf1-28d751241a50.png)
![cis-endo-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarbonsäureanhydrid 99%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/463/743/23d4e603-9c88-402a-96a9-68cd71d62279/640/23d4e603-9c88-402a-96a9-68cd71d62279.png)
![Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride for synthesis](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/733/296/82d6fad0-78b0-4be9-8748-53aa7148f04a/640/82d6fad0-78b0-4be9-8748-53aa7148f04a.jpg)