247634
cis-endo-Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dicarbonsäureanhydrid
99%
Synonym(e):
cis-endo-5-Norbornen-2,3-dicarbonsäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
165-167 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@@]12C3CC(C=C3)[C@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+
InChIKey
KNDQHSIWLOJIGP-UMRXKNAASA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.