Fortfahren mit
8.41813
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
Synonym(e):
Hexadecane-1-sulfonic acid sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H33NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.49
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
239-100-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
mp
265.3 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(17,18)19;/h2-16H2,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (ex Na): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.183051.183068.41036
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
mp
265.3 °C
mp
-
mp
>300 °C
mp
>300 °C
form
solid
form
-
form
-
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c