Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 643,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.570,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99% (acidimetric)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
loss
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
transmittance
200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
suitability
passes test for identity (IR)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCC
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Teil der Zusammensetzung der mobilen Phase in einer HPLC-Stabilitätsanzeigemethode zur gleichzeitigen Bestimmung wasserlöslicher Vitamine und Konservierungsmittel
- Pufferkomponente in einer Umkehrphasen-Ultra-Performance-Liquidchromatografie- bzw. UPLC-Methode zur gleichzeitigen Bestimmung von Sitagliptinphosphat-Monohydrat und Metforminhydrochlorid in pharmazeutischen Darreichungsformen
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) ion pair chromatography: suitable |
| suitability passes test for identity (IR) | suitability - | suitability - | suitability passes test for identity (IR) |
| assay ≥99% (acidimetric) | assay - | assay ≥99% (acidimetric) | assay ≥99% (acidimetric) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| transmittance 200 nm, ≥70%, 250 nm, ≥98%, 220 nm, ≥90%, (0.005 M; 1 cm in H2O) | transmittance - | transmittance 200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O) | transmittance 200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexan-1-sulfonsäure Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c