Fortfahren mit
8.41036
Decan-1-sulfonsäure-Natriumsalz
for synthesis
Synonym(e):
Decan-1-sulfonsäure-Natriumsalz, Natrium-1-decansulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,60
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H21NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.33
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
236-525-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 59,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
mp
>300 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
AIMUHNZKNFEZSN-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (acidimetrisch nach Ionenaustausch): ≥ 98,0 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.121461.183088.41813
form
powder
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
mp
>300 °C
mp
-
mp
-
mp
265.3 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c