Fortfahren mit
8.41562
DL-Norvaline
for synthesis
Synonym(e):
DL-Norvaline, DL-2-Aminovaleric acid, DL-2-Aminopentanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,40
€ 64,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
212-082-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 64,80
Listenpreis€ 86,40Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
mp
303 °C
solubility
83.9 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CCC)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N76278.149868.41235
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
solubility
83.9 g/L
solubility
-
solubility
7.97 g/L
solubility
-
mp
303 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
239 °C (decomposition)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Norvaline
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
841562002504022536644738