Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
229-543-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721162
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
detection
SMILES string
CCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
SNDPXSYFESPGGJ-BYPYZUCNSA-N
Application
- Nanodrugs mediate TAMs-related arginine metabolism interference to boost photodynamic immunotherapy.: This study explores the use of nanodrugs to interfere with arginine metabolism in tumor-associated macrophages (TAMs), enhancing the efficacy of photodynamic immunotherapy. L-Norvaline plays a crucial role in this metabolic interference (Chen et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-Norvaline enhances NO production from activated macrophages.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description arginase inhibitor | description ≥98% (TLC) | description - | description for synthesis |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white | color white | color white | color - |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C | mp 303 °C |
| application(s) detection | application(s) detection | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?