Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.09
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
206-130-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
mp
239 °C (decomposition)
density
1.537 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| mp 239 °C (decomposition) | mp - | mp 303 °C | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 1.537 g/cm3 | density 1.293 g/cm3 at 18 °C | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Serine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8412350100 | 04022536630250 |