Fortfahren mit
8.40160
2-Isopropylphenol
for synthesis
Synonym(e):
2-Isopropylphenol, 2-(1-Methylethyl)phenol, 2-Hydroxycumene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-852-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 71,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.066 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
212-214 °C/1013 hPa
mp
14-16 °C
transition temp
flash point 88 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.993 - 0.997
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0501PHR918216254
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.5%
assay
-
assay
99-101%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
bp
212-214 °C/1013 hPa
bp
232 °C (lit.)
bp
79-80 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
liquid
form
powder or crystals
form
-
form
solid
mp
14-16 °C
mp
48-51 °C (lit.)
mp
-
mp
48-51 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
840160010004022536625577