Fortfahren mit
16254
Thymol
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101%
Synonym(e):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)-phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,50
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 189,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023311
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
201-944-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1907135
Agency:
meets analytical specifications of BP, meets analytical specifications of NF, meets analytical specifications of Ph. Eur.
€ 50,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
meets analytical specifications of BP, meets analytical specifications of NF, meets analytical specifications of Ph. Eur.
vapor pressure
1 mmHg ( 64 °C)
assay
99-101%
form
solid
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
impurities
acidic reac. impurities, complies, organic volatile impurities, complies (GC), related subst., complies (GC), residual solvents, complies, ≤0.05% non-volatile matter
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
complies for appearance of solution
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Application
Thymol wird für folgende Untersuchungen verwendet:
  • Untersuchung der Auswirkungen von Thymol auf die Lebensfähigkeit von Bacillus cereus;
  • Untersuchung der Auswirkungen auf Wachstum und Produktion von Citrinin aus Penicillium citrinum;
  • Untersuchung der Auswirkungen von Thymol auf γ-Aminobuttersäure (GABA)-Rezeptoren bei Insekten und beim Menschen.
Biochem/physiol Actions
Thymol (5-Methyl-2-isopropylphenol), eine monozyklische Phenolverbindung, ist ein wesentlicher Bestandteil des ätherischen Öls Thymus vulgaris. Es wird in Dentalpräparaten zum Abtöten von geruchserzeugenden Bakterien verwendet. Thymol fungiert aufgrund seiner antimikrobiellen und antioxidativen Eigenschaften als Konservierungsmittel. Außerdem besitzt Thymol Eigenschaften als Molluskizid und als Insektizid. Thymol wirkt als allosterischer Modulator von humanen γ-Aminobuttersäure(GABAA)-Rezeptoren.
Disclaimer
Das Produkt ist nichtfür die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a.dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der EuropäischenBiozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischenBiozid-Produktverordnung, dem koreanischen Consumer Chemical Products and BiocideSafety Management Act (K-BPR) und andere.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1134504091667213
Thymol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1134
Thymol
Thymol TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
50409
Thymol
Thymol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667213
Thymol
agency
meets analytical specifications of BP, meets analytical specifications of Ph. Eur., meets analytical specifications of NF
agency
traceable to USP 1449008
agency
-
agency
-
assay
99-101%
assay
-
assay
-
assay
-
mp
48-51 °C
mp
48-51 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
bp
232 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
240.8 °F - closed cup
flash_point_c
116 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thymol, a constituent of thyme essential oil, is a positive allosteric modulator of human GABAA receptors and a homo-oligomeric GABA receptor from Drosophila melanogaster
Priestley C M
British Journal of Pharmacology, 140(8), 1363-1372 (2003)
Inhibitory effect of eugenol and thymol on Penicillium citrinum strains in culture media and cheese
Vazquez B
International Journal of Food Microbiology, 67(2001), 157- 163 (2001)
Combined Effect of Nisin, Carvacrol and Thymol on the Viability of
Bacillus cereus Heat-Treated Vegetative Cells
Periago P M
Food Science and Technology International = Ciencia y tecnologia de Los Alimentos Internacional, 7(6), 487-492 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
637149-25G04061833399323
637149-100G04061833599662
16254-500G04061834410423
16254-20KG04061834410416
16254-100G04061838672926