Fortfahren mit
8.21233
4-Methoxyphenol
for synthesis
Synonym(e):
4-Methoxyphenol, Hydrochinonmonomethylether, 1-Hydroxy-4-methoxybenzol, MEHQ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 30,30
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,90
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 185,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.770,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-769-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
solid
€ 30,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.009 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
421 °C
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.1 (20 °C, 30 g/L in H2O)
bp
234-246 °C/1013 hPa
mp
54-57 °C
transition temp
flash point 131 °C
solubility
40 g/L
density
1.55 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChI key
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Entwicklung von elektrochemischen Immunsensoren: 4-Methoxyphenol wird aufgrund seiner günstigen elektrochemischen Eigenschaften zur Entwicklung hochempfindlicher elektrochemischer Immunsensoren verwendet, was seine biomedizinische Anwendung in der Sensortechnologie unterstreicht (Park et al., 2022).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 54 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 57 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1865515834854050
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
98%
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
40 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
mp
54-57 °C
mp
55-57 °C (lit.)
mp
119-120 °C (lit.)
mp
54-56 °C, 55-57 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxyphenol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
821233025004022536476469
821233100004022536476476
821233902504022536476483
821233000504022536476452
821233002504022536768830