Fortfahren mit
54050
4-Methoxyphenol
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
4-Hydroxyanisol, 4-MP, HQMME, Hydrochinon-monomethylether, MEHQ, p-Guaiacol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,20
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-769-8
Beilstein/REAXYS Number:
507924
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
€ 36,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
autoignition temp.
789 °F
impurities
≤2% hydroquinone dimethyl ether
bp
243 °C (lit.)
mp
54-56 °C, 55-57 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChI key
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TYR(7299)
General description
4-Methoxyphenol, a 4-alkoxyphenol, can be synthesized from hydroquinone. It undergoes polymerization in the presence of horseradish peroxidase (enzymatic catalyst) and sodium dodecyl sulfate (surfactant) to afford poly(4-methoxyphenol).
Application
4-Methoxyphenol may be used in to synthesize chiral building blocks such as 1,2-diols. It also has various industrial applications, such as an antioxidant, an inhibitor for the polymerization reactions and a stabilizing agent.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M1865592264PHR2473
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
bp
243 °C (lit.)
bp
243 °C (lit.)
bp
243 °C (lit.)
bp
-
mp
54-56 °C, 55-57 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
mp
-
vapor density
4.3 (vs air)
vapor density
4.3 (vs air)
vapor density
4.3 (vs air)
vapor density
-
Gene Information
human ... TYR(7299)
Gene Information
human ... TYR(7299)
Gene Information
human ... TYR(7299)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxyphenol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)