Merck
M18655
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenol
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
p-Methoxyphenol, 4-Hydroxyanisol, 4-MP, HQMME, Hydrochinon-monomethylether, MEHQ, p-Guaiacol
Größe auswählen
5 G
€ 20,50
100 G
€ 31,60
500 G
€ 67,10
1 KG
€ 113,00
€ 20,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 20,50
100 G
€ 31,60
500 G
€ 67,10
1 KG
€ 113,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
Beilstein:
507924
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 20,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
4.3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
789 °F
bp
243 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
InChIKey
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TYR(7299)
Anwendung
4-Methoxyphenol kann bei der Synthese von Butylhydroxyanisolen mittels Alkylierung mit Methyl-tert-butylether über einen nicht-zeolitischen festen Säurekatalysator verwendet werden. Dieser Prozess ist im Vergleich zur Friedel-Crafts-Alkylierungsreaktion umweltfreundlich.[1] 4-MP kann auch mit wässriger salpetrischer Säure reagieren, um 2-Nitro-4-methoxyphenol und Benzochinon in Konzentrationen zu bilden, die je nach Reaktionsbedingungen variieren können.[2] 4-MP kann als Baustein zur Herstellung von β-Cyclodextrin-4-Methoxyphenol-Konjugaten eingesetzt werden, die potentielle Liganden für die Arzneimittelkomplexbildung sein können.[3]
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chin-Wen Chen et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-23)
Unsaturated poly (butylene adipate-co-butylene itaconate) (PBABI) copolyesters were synthesized through melt polymerization composed of 1,4-butanediol (BDO), adipic acid (AA), itaconic acid (IA) and 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid (BTCA) as a cross-linking modifier. The melting point, crystallization and glass transition temperature of the
Intermolecular interactions between doxorubicin and ?-cyclodextrin 4-methoxyphenol conjugates
Swiech O
The Journal of Physical Chemistry B, 116(6), 1765-1771 (2012)
James R Allen et al.
Genetics, 213(2), 555-566 (2019-08-25)
In larval zebrafish, melanocyte stem cells (MSCs) are quiescent, but can be recruited to regenerate the larval pigment pattern following melanocyte ablation. Through pharmacological experiments, we found that inhibition of γ-aminobutyric acid (GABA)-A receptor function, specifically the GABA-A ρ subtype
Nitration and oxidation of 4-methoxyphenol by nitrous acid in aqueous acid solution.
Beake B D
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, (2), 335-340 (1994)
Chin-Wen Chen et al.
Polymers, 12(9) (2020-09-10)
Bio-based unsaturated poly(butylene adipate-co-butylene itaconate) (PBABI) aliphatic copolyesters were synthesized with pentaerythritol (PE) as a modifier, observing the melting point, crystallization, and glass transition temperatures were decreased from 59.5 to 19.5 °C and 28.2 to -9.1 °C as an increase
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf