Fortfahren mit
8.21166
Trifluormethansulfonsäure
for synthesis
Synonym(e):
Trifluormethansulfonsäure, Trifluormethansulfonsäure, TFMS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,60
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 719,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CHF3O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.08
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
216-087-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
€ 75,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
10 hPa ( 55 °C)
form
liquid
potency
1605 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
<1 ( in H2O)
bp
162 °C/1013 hPa
density
1.71 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-].FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2CHF3O3S.Ba/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI key
DXJURUJRANOYMX-UHFFFAOYSA-L
General description
Trifluormethansulfonsäure (auch als TFMSA oder TfOH bezeichnet) ist eine organische Säure, die aufgrund ihrer starken Brönsted-Azidität häufig als Reagenz in der organischen Synthese sowie bei Katalysen, beim Schutz N-ständiger Gruppen und in Dehydratisierungs-, Aktivierungs- und Additionsreaktionen Verwendung findet., TFMSA wird auch zur allgemeinen Entfernung von Schutzgruppen und Spaltung in der Boc-SPPS verwendet.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Boc-Schutzgruppen
Literaturverweise:
[1] L. R. Subramanian, et al. (2001) Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis.
[2] R. D. Howells & J. D. Mc Cown JD (1977) Chem. Rev., 77, 69.
[3] J. Stewart, J. Young in “Solid Phase Peptide Synthesis”, Pierce Chemical Company, Rockford, 1984.
Application
Neuere Anwendungen von Trifluormethansulfonsäure sind zum Beispiel:
  • als Dehydrationsmittel zur Umwandlung von sekundären Alkoholen zu Alken oder zur Herstellung von Anhydriden aus Carbonsäuren
  • als Säure-Katalysator bei der Synthese von Kohlenhydraten und Glykosiden
  • als Mittel zur Aktivierung von Carbonsäure und zur Synthese von Carbonsäurederivaten wie Estern, Amiden und Anhydriden
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.180358.14325347817
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
reagent grade
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
pH
<1 ( in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
162 °C/1013 hPa
bp
99 °C/1013 hPa
bp
-
bp
162 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluormethansulfonsäure
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
1,2-Cis Selective Glycosylation with Glycosyl Fluoride by Using a Catalytic Amount of Trifluoromethanesulfonic Acid (TfOH) in the Coexistence of Molecular Sieve 5? (MS5?)
Jona H, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 29, 1278-1279 (2000)
L. R. Subramanian, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Effect of Lewis acid on catalytic dehydration of a chitin-derived sugar alcohol
Sagawa T, et al.
Molecular Catalysis, 111282-111282 (2020)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
821166100004027269992668
821166010004022536475103
821166002504022536475097