Merck
347817
Sigma-Aldrich
Trifluormethansulfonsäure
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Triflic acid
Größe auswählen
5 G
€ 39,70
25 G
€ 128,00
100 G
€ 500,00
500 G
€ 927,00
€ 39,70
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 39,70
25 G
€ 128,00
100 G
€ 500,00
500 G
€ 927,00
About This Item
Lineare Formel:
CF3SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.08
Beilstein:
1812100
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 39,70
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
5.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
8 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.327 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
Dichte
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
SMILES String
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
InChIKey
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trifluormethansulfonsäure ist eine starke organische Säure. Sie kann durch Reaktion von Bis(trifluormethylthio)quecksilber mit H2O2 hergestellt werden.[1] Beim Mischen mit HNO3 entsteht ein Nitrierreagenz (Nitroniumsalz). Dieses Reagenz ist nützlich für die Nitrierung von aromatischen Verbindungen.[2] Seine Dissoziation in verschiedenen organischen Lösungsmitteln wurde untersucht.[3]
Anwendung
Trifluormethansulfonsäure kann als Katalysator zur Herstellung folgender Stoffe verwendet werden:
  • Substituierte Tetrahydrofurane und Tetrahydropyrane durch die Cyclisierung entsprechender ungesättigter Alkohole unter sauren Bedingungen.[4]
  • Nitrile von entsprechenden Aldehyden durch die Schmidt-Reaktion.[5]
  • Disubstituierte fünfgliedrige Ringlactone durch die Allylborierungsreaktion zwischen 2-Alkoxycarbonyl-Allylboronaten und Aldehyden.[6]
Sie eignet sich auch als Katalysator in der Fischer-Glykosylierung und in Friedel-Crafts-Acylierungsreaktionen.[7][8]
Deglykosylierungsmittel
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemoselective Schmidt reaction mediated by triflic acid: selective synthesis of nitriles from aldehydes
Rokade BV and Prabhu KR
The Journal of Organic Chemistry, 77(12), 5364-5370 (2012)
Use of trifluoromethanesulfonic acid in fischer glycosylations.
Wessel HP.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 7(1), 263-269 (1988)
Triflic acid-catalysed cyclisation of unsaturated alcohols
Coulombel L and Dunach E
Green Chemistry, 6(10), 499-501 (2004)
Triflic acid-catalyzed additions of 2-alkoxycarbonyl allylboronates to aldehydes. Study of scope and mechanistic investigation of the reaction stereochemistry
Elford TG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(4), 1276-1284 (2007)
Trifluoromethanesulfonic acid and derivatives.
Howells RD and Cown JDM.
Chemical Reviews, 77(1), 69-92 (1977)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf