Fortfahren mit
8.21083
Tetraethyl orthotitanate
for synthesis
Synonym(e):
Tetraethyl orthotitanate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,40
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 228,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5O)4Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.11
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
221-410-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 92,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
bp
150-155 °C/16 hPa
mp
-40 °C
transition temp
flash point 33 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ti+4].[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.210848.211078.14651
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
mp
-40 °C
mp
-40 °C
mp
-
mp
3 °C
bp
150-155 °C/16 hPa
bp
310-314 °C/1013 hPa
bp
170 °C/36 hPa
bp
122 °C/1013 hPa
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
107.6 °F - closed cup
flash_point_c
42 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
821083025004022536473475
821083100004022536997902