Direkt zum Inhalt
8.21084
Tetra-n-butylorthotitanat
for synthesis
Synonym(e):
Tetra-n-butylorthotitanat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2O)4Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.32
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
227-006-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
5.6 hPa ( 20 °C)
form
liquid
potency
3122 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.0-12.0 % (v/v)
bp
310-314 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
transition temp
flash point 47 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ti](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI key
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthese von TiO2–SiO2: Erläutert die Verwendung von Tetra-n-butyl-orthotitanat bei der Sol-Gel-Synthese von TiO2–SiO2, angewendet als Photokatalysator, und hebt den Nutzen bei der Herstellung effektiver Materialien für Umweltanwendungen hervor (Kien et al., 2023).
  • PbTiO3/PbFe12O19-Nanoverbundwerkstoffe: Untersucht die umweltverträgliche Synthese von PbTiO3/PbFe12O19-Nanoverbundwerkstoffen unter Verwendung von Tetra-n-butyl-orthotitanat und hebt einen umweltfreundlichen Ansatz für die Materialsynthese hervor (Ansari, Sobhani, Salavati-Niasari, 2016).
Analysis Note
Gehalt (ex Ti): ≥ 98,0 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,990–1,000
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
116.6 °F
Flammpunkt (°C)
47 °C
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)