Wichtige Dokumente
8.14651
Sigma-Aldrich
Tetramethyl orthosilicate
for synthesis
Synonym(e):
Tetramethyl orthosilicate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H12O4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
211-656-4
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
18 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
245 °C
Wirksamkeit
17510 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.88-23.8 % (v/v)
bp
122 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
3 °C
Übergangstemp.
flash point 26 °C
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Si](OC)(OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChIKey
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.030 - 1.035
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup