Fortfahren mit
8.20966
n-Pentyl nitrite
for synthesis
Synonym(e):
n-Pentyl nitrite, n-Amyl nitrite, Nitrous acid n-pentyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4ONO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
207-332-7
NACRES:
NA.22
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
65 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
205 °C
bp
104 °C/1013 hPa
transition temp
flash point -40 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(=O)OCCCCC
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h2-5H2,1H3
InChI key
CSDTZUBPSYWZDX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.883
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.012451.011871.01188
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
≥95.0% (alkalimetric)
assay
≥95.0% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
density
0.872 g/cm3 at 20 °C
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
bp
104 °C/1013 hPa
bp
97-99 °C/1013 hPa
bp
210 °C/15.0 hPa
bp
210 °C/15.0 hPa
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
32.0 °F
flash_point_c
0 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820966025004022536470610
820966000504022536470603