Fortfahren mit
1.01188
Ammoniumnitrat
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Ammoniumnitrat, Salpetersäure-Ammoniak, Ammoniumnitrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 821,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.04
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
229-347-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95.0% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
1920 g/L
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥95.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
2462 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01% (as sulfate)
total organic carbon (TOC) residue (Combustable matter, including organic components)
≤0.2% (as carbon)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
210 °C/15.0 hPa
mp
169 °C
solubility
1920 g/L
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600‑700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%, nitrite (NO2-): ≤0.0005%passes test, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ca: ≤0.003%, Fe: ≤0.0002%, % (heavy metals (ACS) ≤ 0.0005%)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H4].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI key
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Application
  • Role of gas-particle conversion of ammonia in haze pollution under ammonia-rich environment in Northern China and prospects of effective emission reduction: In dieser Studie wird die Rolle von Ammoniumnitrat bei Dunstverschmutzung untersucht, wobei seine Umweltauswirkungen und das Potenzial für Emissionsreduzierungsstrategien hervorgehoben werden (Zou et al., 2024).
  • Electrocatalytic Nitrate Reduction on Metallic CoNi-Terminated Catalyst with Industrial-Level Current Density in Neutral Medium: Dieser Artikel befasst sich mit der Verwendung von Ammoniumnitrat in elektrokatalytischen Prozessen zur Nitratreduktion und demonstriert seine Anwendung in der industriellen Katalyse (Wei et al., 2024).
  • Thermal annealing gradient tailoring on ammonium nitrate-capped CdS nanospheres synthesized via green precipitation: Die Studie befasst sich mit der Synthese von CdS-Nanokugeln unter Verwendung von Ammoniumnitrat und betont dessen Anwendungen in der Nanomaterialtechnik (Kok Sheng & Alrababah, 2024).
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 95,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 4,5 – 6,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,0003 %
Nitrit (NO₂):
≤ 0,0005 %
: entspricht
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,003 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0002 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0,01 %
Die folgenden Parameter beziehen sich auf eine doppelte TOC-Bestimmung einer Charge:
Brennbare Stoffe, einschließlich organischer Komponenten (als Kohlenstoff) ≤ 0,2 %
(entspricht dem Vorgabewert)
Entspricht Klasse 5.1 UN 1942.
Other Notes
Ersetzt: AX1315-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumnitrat
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
6484-52-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf