Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-770-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
autoignition temp.
208 °C
potency
505 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
97-99 °C/1013 hPa
transition temp
flash point -18 °C
density
0.872 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Desaminierende Kupplung von Benzylaminen und Arylboronsäuren: Forschungsarbeiten haben den Einsatz von Isopentylnitrit in der desaminierenden Kupplung von Benzylaminen und Arylboronsäure gezeigt. Dies unterstreicht seine Anwendung bei der Herstellung komplexer Moleküle für pharmazeutische und chemische Herstellungsprozesse (Sirvinskaite, Reisenbauer und Morandi, 2023).
- Synthesen von Arylazophosphinoxiden und Phosphonaten: Die Verwendung von Isopentylnitrit ermöglichte in dieser Forschungsarbeit die Synthese von Arylazophosphinoxiden und Phosphonaten durch die Bildung von N-P-Bindungen unter blauem LED-Licht. Dies trug zur Weiterentwicklung in der Organophosphorchemie bei (Shen et al., 2022).
Analysis Note
Gesamtnitritgehalt (GC): ≥ 97,0 % (a/a)
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Freie Säure: entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,8720–0,8770
Nicht flüchtige Anteile: ≤ 0,04 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Freie Säure: entspricht
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,8720–0,8770
Nicht flüchtige Anteile: ≤ 0,04 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopentylnitrit
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup