Fortfahren mit
8.20730
Iodobenzene
for synthesis
Synonym(e):
Iodobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 293,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.01
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
209-719-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.41 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
1749 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-30 °C
transition temp
flash point 77 °C
solubility
0.34 g/L (experimental)
density
1.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Ic1ccccc1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.820 - 1.831
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
515604678759678929
assay
≥99.0% (GC)
assay
95%
assay
97%
assay
96%
solubility
0.34 g/L (experimental)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.83 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
-30 °C
mp
78-82 °C (lit.)
mp
50-55 °C
mp
92-99 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820730010004022536465166
820730025004022536465173