Merck
678759
Sigma-Aldrich
4-Iod-2-(trifluormethyl)benzonitril
97%
Synonym(e):
4-Cyan-3-(trifluormethyl)-iodbenzol
Größe auswählen
1 G
€ 45,30
€ 45,30
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 45,30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H3F3IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 45,30
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
50-55 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
nitrile
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(I)ccc1C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)7-3-6(12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
InChIKey
RBRTXKYFMXVIER-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)