Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 29,60 € 22,20 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 108,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
IC6H4CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.93
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
7000468
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2325160
Assay:
95%
€ 22,20
Listenpreis€ 29,60Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
95%
mp
78-82 °C (lit.)
functional group
bromo, iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6BrI/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description 97% | description 98% |
| assay 95% | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 78-82 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| functional group bromo, iodo | functional group fluoro, bromo | functional group bromo, chloro | functional group iodo |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?