Fortfahren mit
8.20611
Guanidiniumcarbonat
for synthesis
Synonym(e):
Guanidiniumcarbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,70
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,10
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 633,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.200,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH5N3)2 · H2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.17
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-813-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 50,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
530 °C
potency
1045 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.7 (20 °C, 110 g/L in H2O)
mp
231 °C
solubility
450 g/L
density
1.29 g/cm3 at 22 °C
bulk density
500‑700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]\C(=N\[H])\N.[N+H3]\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
InChI key
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (HClO₄): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.041678.206131.04220
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
450 g/L
solubility
1420 g/L
solubility
1420 g/L
solubility
2150 g/L
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
231 °C
mp
118 °C
mp
118 °C
mp
180-185 °C (lit.), 188 °C
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
density
1.29 g/cm3 at 22 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
density
1.3 g/cm3 (lit.)
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3