Fortfahren mit
8.20613
Guanidinium thiocyanate
for synthesis
Synonym(e):
Guanidinium thiocyanate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 324,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC(NH)NH2 · HSCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.16
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-812-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
mp
118 °C
solubility
1420 g/L
density
1.29 g/cm3 at 20 °C
bulk density
630 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S-]C#N.[N+H3]C(=N)N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChI key
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.04167RDD029368975
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
solubility
1420 g/L
solubility
1420 g/L
solubility
-
solubility
water: 25%, ethanol: 5%
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
mp
118 °C
mp
118 °C
mp
120-122 °C (lit.)
mp
-
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
pH
4.8-6.0 (20 °C, 1420 g/L in H2O, saturated solution)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidinium thiocyanate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c