Fortfahren mit
8.20358
Cyanuric acid
for synthesis
Synonym(e):
Cyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, Isocyanuric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,80
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 28,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,60
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3N3(OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.07
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-618-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 26,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.0001 Pa ( 25 °C)
Quality Level
form
powder
potency
7700 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8-4.0 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
320-330 °C (decomposition)
solubility
2 g/L
density
2.5 g/cm3 at 20 °C
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=O)=O)=O
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
InChI key
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.08607C955018.08614
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
2 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
3.2 g/L
mp
320-330 °C (decomposition)
mp
225-230 °C (decomposition)
mp
145-147 °C (lit.)
mp
354 °C (decomposition)
density
2.5 g/cm3 at 20 °C
density
2.07 g/cm3
density
-
density
1.57 g/cm3 at 20 °C
form
powder
form
crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
no temp limit
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
820358000504022536457192
820358100004022536457215
820358025004022536457208
820358905004027269046880
Questions
  1. what is particle size?
    1 answer
    1. The particle size is not determined for this product.