Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 22,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,30 |
25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 507,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
66.65 hPa ( 315 °C)
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
>600 °C
potency
3161 mg/kg LD50, oral (Rat), >1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7-8 (20 °C, 32 g/L in H2O)
bp
>354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
354 °C (decomposition)
solubility
3.2 g/L
density
1.57 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=N)=N)=N
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis, biological and in silico studies of a tripodal schiff base derived from 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine: Erörtert die Synthese und mögliche Anwendungen einer neuen Schiff-Base, die von 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazin abgeleitet ist, in der Pharmazie und Biotechnologie (Oruma et al., 2021).
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility 3.2 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| bp >354 °C/1013 hPa (sublimed) | bp - | bp - | bp - |
| density 1.57 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| mp 354 °C (decomposition) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Urinary tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
572.0 °F - closed cup
flash_point_c
300 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-78-1