Fortfahren mit
8.08607
Trichlorisocyanursäure
for synthesis
Synonym(e):
Trichlorisocyanursäure, 1,3,5-Trichlorhexahydro-1,3,5-triazin-2,4,6-trion, 1,3,5-Trichlor-1,3,5-triazin-2,4,6-trion, TCCA, Bleichlauge
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3Cl3N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.41
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-782-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystals
potency
406 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.0-2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
225-230 °C (decomposition)
transition temp
flash point >250 °C
density
2.07 g/cm3
bulk density
850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl[n]1[c]([n]([c]([n]([c]1=O)Cl)=O)Cl)=O
InChI
1S/C3Cl3N3O3/c4-7-1(10)8(5)3(12)9(6)2(7)11
InChI key
YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Catalyst- and metal-free C(sp2)–H bond selenylation of (N-hetero)-arenes using diselenides and trichloroisocyanuric acid at room temperature: Ein umweltfreundlicher Ansatz für die Selenylierung der C(sp2)-H-Bindung von Imidazopyridinen und anderen N-Heteroarenen sowie einfachen Arenen bei Umgebungstemperaturen (JSS Neto et al., 2023).
  • Organic impurity profiling of 3, 4-methylenedioxyamphetamine (MDA) synthesised from helional: In diesem Artikel wird die Verwendung von Trichlorisocyanursäure in der oxidativen Umlagerungsreaktion zur Synthese von MDA untersucht und ein alternativer Oxidationsmittelansatz vorgestellt (AL Mercieca et al., 2023).
  • Convenient synthesis of 2-chloro-3-substituted quinoxalines by visible-light-induced radical cascade cyclization of ortho-diisocyanoarenes with sulfinic acids: Diese Forschungsarbeit erörtert die Verwendung von Trichlorisocyanursäure als Cl-Quelle in durch sichtbares Licht induzierten Reaktionen, wodurch der Syntheseprozess verbessert wird (P Natarajan et al., 2024).
  • Synergy between UV light and trichloroisocyanuric acid on methylisothiazolinone degradation: Die Studie stellt einen fortschrittlichen Oxidationsprozess unter Verwendung von UV-Licht und Trichlorisocyanursäure für den Abbau von MIT vor und beschreibt detailliert Leistung, Kinetik und Wege (Z Chai et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): ≥ 98,0 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16614C95501114235
description
for synthesis
description
analytical standard
description
99%
description
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
-
form
powder
form
-
density
2.07 g/cm3
density
-
density
-
density
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
225-230 °C (decomposition)
mp
>360 °C (lit.)
mp
145-147 °C (lit.)
mp
-
pH
2.0-2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichlorisocyanursäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)