Fortfahren mit
8.18769
Cyclopentan
for synthesis
Synonym(e):
Cyclopentan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
70.13
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
206-016-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
49 °C
Vapor pressure:
346 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
346 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
380 °C
potency
11400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-8.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
49 °C
mp
-93.3 °C
transition temp
flash point -42 °C
density
0.75 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
InChI key
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Di-Isatropolon C, ein spontanes Isatropolon-C-Dimer-Derivativ mit Autophagie-Aktivität: Berichtet über eine neuartige Cyclopentan-Ringbildung in der Studie zur Autophagie, die das synthetische Potenzial in der Pharmakologie unterstreicht (Fu et al., 2024).
  • Dearomative (3 + 2)-Cycloaddition von Indolen für den stereoselektiven Zusammenbau von vollständig funktionalisierten Cyclopentanoiden: Demonstriert die Verwendung von Cyclopentan bei der Erzeugung komplexer Cyclopentanoide für die fortgeschrittene organische Synthese (Qatran Al-Khdhairawi et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,740 - 0,745
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.187708.0267029823
assay
≥98% (GC)
assay
≥95% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
autoignition temp.
380 °C
autoignition temp.
380 °C
autoignition temp.
445 °C
autoignition temp.
-
bp
49 °C
bp
49 °C
bp
131 °C/1013 hPa
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopentan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818769100004022536566269
818769005004027269910310
818769025004022536445359