Merck
29823
Sigma-Aldrich
cis-4-Cyclopenten-1,3-diol
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
cis-3,5-Dihydroxy-1-cyclopenten
Größe auswählen
2.5 G
€ 692,00
€ 692,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 G
€ 692,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
Beilstein:
2039395
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 692,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
55-59 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
O[C@H]1C[C@@H](O)C=C1
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+
InChIKey
IGRLIBJHDBWKNA-SYDPRGILSA-N
Anwendung
Important building block for the synthesis of natural products with cyclopentanoid structure elements [1]Preparation of key intermediates of prostaglandin synthesis [2]; and references cited therein.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M. Sato et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1057-1057 (1985)
R. Noyori et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 96, 854-854 (1984)