Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
11.5 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
445 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-10.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
131 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
transition temp
flash point 27 °C
solubility
slightly soluble 9.18 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1CCCC1
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2
InChI key
BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Cyclopentanon als Katalysator bei der stereoselektiven Synthese: In der Forschung wird Cyclopentanon zur Verbesserung der Substratstereoselektivität bei durch Isothioharnstoff katalysierten konjugierten Addition zyklischer alpha-substituierter Beta-Ketoester zu α,β-ungesättigten Arylestern verwendet, um eine genaue chemische Synthese zu gewährleisten. (Yuan et al., 2023).
- Bedeutung für die Synthese von Metallkomplexen: Cyclopentanon wurde für Synthese, Strukturbestimmung und Reaktivitätsstudien von komplexen Metallsystemen wie Trindanan und Truxen eingesetzt, was seinen Nutzen in der fortgeschrittenen organischen Synthese und Materialwissenschaft unterstreicht. (Lock et al., 2023).
- Auswirkungen auf die Eigenschaften fluorierter Derivate: In dieser theoretischen Studie werden die molekularen Eigenschaften von fluorierten Derivaten, u. a. von Cyclopentanon, untersucht und ihre Bedeutung für die Entwicklung von Hochleistungslösungsmitteln und pharmazeutischen Zwischenprodukten hervorgehoben. (Tshepelevitsh et al., 2023).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,947–0,949
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥95% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade synthesis grade | grade - |
| solubility slightly soluble 9.18 g/L | solubility - | solubility insoluble 0.156 g/L | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form crystals |
| density 0.95 g/cm3 at 20 °C | density 0.75 g/cm3 at 20 °C | density 0.75 g/cm3 at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopentanon
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
hcodes
flash_point_f
81.5 °F
flash_point_c
27.5 °C
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8026709025 | 04027269996697 |
| 8026701000 | 04022536375526 |
| 8026702500 | 04022536375533 |
| 8026700250 | 04022536375519 |