Fortfahren mit
8.18732
2,3-Hexanedione
for synthesis
Synonym(e):
2,3-Hexanedione, propyl diketone, methylpropylglyoxal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,80
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
223-350-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
€ 88,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
13 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-5.9 % (v/v)
bp
130 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
transition temp
flash point 28 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CCC)C(=O)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis of alpha-hydroxy ketones and vicinal (R, R)-diols by Bacillus clausii DSM 8716 T butanediol dehydrogenase: This study explores the enzymatic reduction of 2,3-hexanedione to produce hydroxy ketones, providing insights into biocatalytic applications (Muschallik et al., 2020).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.934 - 0.940
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.001058.200328.14536
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
130 °C/1013 hPa
bp
85-87 °C/26.6 hPa
bp
241-249 °C/1013 hPa
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
mp
-5.4 °C
mp
-40 °C
mp
-78 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
density
0.974 g/cm3 at 20 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Hexanedione
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup