Fortfahren mit
8.20032
2-Ethyl-1,3-hexanediol
(mixture of DL-and meso-form) for synthesis
Synonym(e):
2-Ethyl-1,3-hexanediol, Ethylhexylene glycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(OH)CH(C2H5)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.23
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-377-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
340 °C (DIN 51794)
potency
5170 mg/kg LD50, oral (Rat)
refractive index
n22/589 1.4530
bp
241-249 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
transition temp
flash point 136 °C
solubility
42 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C(CO)CC)CCC
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-8(10)7(4-2)6-9/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChI key
RWLALWYNXFYRGW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.18732E291258.43827
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
97%
assay
≥96.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
42 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
76 g/L
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
refractive index
n22/589 1.4530
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethyl-1,3-hexanediol
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup