Fortfahren mit
8.14536
Methylpropylketon
for synthesis
Synonym(e):
Methylpropylketon, 2-Pentanon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,50
€ 40,12
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C(O)CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-528-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
101 °C/1013 hPa
€ 40,12
Listenpreis€ 53,50Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
449 °C
potency
3730 mg/kg LD50, oral (Rat), 6480 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.56-8.70 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
101 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
transition temp
flash point 8 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CCC)C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 90,0 % (a/a)
Isobutylmethylketon (GC, Fl. %): ≤ 10,0 % (a/a)
Dichte (d 20  °C/4  °C): 0,805–0,807
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
537748537772W284203
assay
≥99% (GC)
assay
≥90%
assay
≥99.5%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
grade
synthesis grade
grade
reagent grade
grade
ultrapure grade
grade
FG, Halal
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
expl. lim.
1.56-8.70 % (v/v)
expl. lim.
8.2 %
expl. lim.
8.2 %
expl. lim.
8.2 %
autoignition temp.
449 °C
autoignition temp.
941 °F
autoignition temp.
941 °F
autoignition temp.
941 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylpropylketon
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
46.4 °F
flash_point_c
8 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814536100004022536416601
814536250004022536416618