Fortfahren mit
8.18559
Allyl cyanoacetate
for synthesis
Synonym(e):
Allyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 239,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.620,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NCCH2COOCH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.13
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
236-423-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 239,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.05 hPa
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
89-90 °C/5 hPa
mp
-40.0 °C
transition temp
flash point 91 °C
density
1.072 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N#CCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
InChI key
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.072 - 1.073
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.205548.14990191108
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
density
1.072 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.887 g/cm3 at 25 °C
density
1.083 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
crystalline
mp
-40.0 °C
mp
-96 °C
mp
-
mp
-
bp
89-90 °C/5 hPa
bp
103-104 °C/1013 mbar
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818559005004022536439242
818559100004027269160418