Merck
191108
Sigma-Aldrich
Poly(styrol-co-allylalkohol)
average Mn ~1,600, crystalline, allyl alcohol 33 mol %
Synonym(e):
Allyl alcohol-styrene copolymer, Poly(styrene-allyl alcohol), Styrene-allyl alcohol copolymer
Größe auswählen
1 KG
€ 181,00
€ 181,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
€ 181,00
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C6H5)]x[CH2CH(CH2OH)]y
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 181,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
23.8 mmHg ( 25 °C)
Form
crystalline
Mol-Gew.
average Mn ~1,600
Zusammensetzung
allyl alcohol, 33 mol %
Expl.-Gr.
18 %
Dichte
1.083 g/mL at 25 °C
SMILES String
OCC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H6O/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2,4H,1,3H2
InChIKey
WXNYILVTTOXAFR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)