Wichtige Dokumente
8.20554
Sigma-Aldrich
Allyl acetate
for synthesis
Synonym(e):
Essigsäureallylester
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOCH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
209-734-8
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
27.2 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
374 °C
Wirksamkeit
130 mg/kg LD50, oral (Rat)
1021 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.1-13.0 % (v/v)
bp
103-104 °C/1013 mbar
mp (Schmelzpunkt)
-96 °C
Übergangstemp.
flash point 6 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CC=C)C(=O)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
InChIKey
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.929
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup