Fortfahren mit
8.18401
Potassium hydrogen monopersulfate
for synthesis
Synonym(e):
Potassium hydrogen monopersulfate, PMPS, KMPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
H3K5O18S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
614.76
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
274-778-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
soluble 250-300 g/L
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
Analysis Note
Assay (iodometric): 43.0 - 47.0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.048851.048741.05109
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
soluble 250-300 g/L
solubility
490 g/L (development of heat)
solubility
water: soluble (93 g/l (86 °F / 30 °C))
solubility
1600 g/L
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
density
2.24 g/cm3 at 20 °C
density
1.636 g/cm3
density
2.44 g/cm3 at 20 °C
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818401050004022536435060
818401010004022536435053