Merck
1.04885
Supelco
Kaliumhydrogensulfat
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumhydrogensulfat, Kaliumbisulfat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
HKO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-594-1
NACRES:
NA.21
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (alkalimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (decomposition)
Löslichkeit
490 g/L (development of heat)
Dichte
2.24 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1140 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Kationenspuren
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 99,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Entspricht Reag. Ph. Eur.
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable