For some European Pharmacopoeia (Ph Eur or EP) procedures, a 0.2 Molar solution is required. So one would dissolve 40.84 grams of this product in some amount of pure water (e.g., 800 mL) in a 1 Liter volumetric flask, bring it to volume with additional pure water, and mix.
A 0.1 Molar solution would therefore require 20.42 grams in 1 Liter of solution.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
grade
reagent grade
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
form
solid
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% In water insoluble matter
loss
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
295-300 °C
solubility
water: soluble (93 g/l (86 °F / 30 °C))
density
1.636 g/cm3
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
cation traces
Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Application
- Coulometrische Methode mit titrierbarer Verunreinigungsanalyse und Massenbilanzmethode: Diese Studie präsentiert eine Methode zur Konvertierung der acidimetrischen Reinheit von Kaliumhydrogenphthalat in die chemische Reinheit mittels quantitativer Kernresonanzspektroskopie (qNMR), um die Standards in der analytischen Chemie zu verbessern (Huang T et al., 2023).
- Triplett-Zustände des nichtlinearen optischen Chromophors DCM in Einkristallen: Dieser Artikel untersucht die angeregten Triplett-Zustände des nichtlinearen optischen Chromophors DCM in Kaliumhydrogenphthalat-Einkristallen. Dabei werden diese Zustände mit unimolekularen dunklen Zuständen in Verbindung gesetzt, die für die Entwicklung optischer Materialien von Bedeutung sind (Barbon A et al., 2009).
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Wasserlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Schwefelverbindungen (als SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,2 %
Entspricht Reag. Ph Eur
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| form solid | form crystals | form powder or crystals |
| assay ≥99.5% dry basis (perchloric acid titration) | assay - | assay ≥99.5% (T) |
| solubility water: soluble (93 g/l (86 °F / 30 °C)) | solubility - | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade certified reference material | grade - |
| mp 295-300 °C | mp 295-300 °C (dec.) (lit.) | mp 295-300 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumhydrogenphthalat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Protokolle
Photometrische Bestimmung mit der Griess-Methode im Anschluss an die Extraktion
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Spectrophotometric Griess assay protocol for quantitative nitrite analysis in dried meat after extraction with potassium hydrogen phthalate.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1048749012 | 04027269691516 |
| 1048740250 | 04022536056166 |
| 1048749050 | 04022536056197 |
| 1048741000 | 04022536056173 |
-
How is this scaled when mixing it with water? How much of the salt is needed in 1 L water?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf