Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 104,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.10
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
209-327-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
autoignition temp.
430 °C
pH
3.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
mp
270-275 °C
solubility
0.5 g/L
bulk density
650‑660 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-4(9)2-3(5(10)11)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 0.5 g/L | solubility - | solubility - | solubility 633 g/L |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| mp 270-275 °C | mp 156 °C (lit.) | mp 229 °C | mp 90 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
| pH 3.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH 10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8183700010 | 04022536434209 |