Fortfahren mit
1.04716
Imidazol
buffer substance ACS
Synonym(e):
Imidazol, Glyoxalin, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.08
UNSPSC Code:
12161703
EC Index Number:
206-019-2
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99% (perchloric acid titration)
Grade:
ACS reagent
Bp:
256 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.003 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
0.003 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
autoignition temp.
480 °C
potency
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for analytical testing)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
transition temp
flash point 145 °C
solubility
633 g/L
density
1.233 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑600 kg/m3
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Imidazole has been used:
  • as a component of the immobilized metal affinity chromatography (IMAC) elution buffer for storing N-acylmannosamine 1-dehydrogenase (ManDH)
  • as an eluent for the purification of recombinant Human Cathepsin D (rHsCTSD)
  • as a component of the elution buffer, wash buffer and binding/lysis buffer for the purification of oxidized animal toxins in Escherichia coli
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99
Identität (IR-Spektrum): entspricht
pH-Wert (5 %; in Wasser): 9,5 - 11,0
Schmelzpunkt: 90 - 92
UV/VIS-Spektrum: entspricht
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Sulfatasche: ≤ 0,1
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0,2
Entspricht ACS
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I2399792527RDD044
description
buffer substance ACS
description
ACS reagent, ≥99% (titration)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
description
ReagentPlus®, 99%, Redi-Dri, free-flowing
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99%
assay
99%
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
633 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
solid
form
-
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
wgk
WGK 2
flash_point_f
293.0 °F - closed cup
flash_point_c
145 °C - closed cup
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)